Fontos dokumentumok
467995
Thiazolidine-2-carboxylic acid
97%
Teszt
97%
mp
176 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
thioether
SMILES string
OC(=O)C1NCCS1
InChI
1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-5-1-2-8-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.