Fontos dokumentumok
165794
3-Aminobenzenesulfonic acid
97%
Szinonimák:
Metanilic acid
Teszt
97%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: very slightly soluble(lit.)
methanol: very slightly soluble(lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Nc1cccc(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?