Merck
251283
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid sodium salt hydrate
97%
Szinonimák:
4-aminobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
4-(H2N)C6H4SO3Na·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.17 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
97%
form
crystals
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDGKZGAQOPUDQL-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiaomin Zhu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3871-3878 (2004-08-19)
The synthesis of 4-N-[3',4',5'-tris(dodecyloxy)benzamido]benzene-4-sulfonic acid (1) and 4'-[3",4",5"-tris(dodecyloxy)benzoyloxy]azobenzene-4-sulfonic acid (2) is described. Pure acid 1 is stable, while 2 can be stored only in solution. Both acids were obtained from their sodium salts and were quantitatively transformed into the pyridinium
Synthesis, chemical modification, and surface assembly of carbon nanowires.
Amma A, et al.
Advances in Functional Materials, 13(5), 365-370 (2003)