Fontos dokumentumok
857408
Acid Fuchsin calcium salt
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥60 %
Szinonimák:
Acid Magenta, Acid Rubin, Fuchsin S, SS, SS, ST, or SIII, Rubin S
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
összetétel
Dye content, ≥60%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
λmax
545 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Ca++].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3\C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.Ca/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;/h2-9,21H,22-23H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);/q;+2/p-2/b19-11-,21-14?;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVIISRNRODSEHG-SZRYGYPJSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?