P6744
Picric acid solution
1.3% in H2O (saturated)
Szinonimák:
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.3% in H2O (saturated)
szín
yellow to very dark yellow
sűrűség
1.080 g/cm3
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Picric acid is anionic and has a low molecular weight.
Alkalmazás
- It is a component of picrosirius red which is used to stain collagen.
- Bouin’s fluid which also comprises picric acid is a fixative for nuclei and connective tissue.
- It can be used as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves