B8563
Aniline Blue solution
2.5% in 2% acetic acid
Szinonimák:
Acid blue 93; Cl 42780
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.5% in 2% acetic acid
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark blue
oldhatóság
water: soluble
λmax
0.21-0.37 at 597-603 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C32H27N3/c1-23-22-26(16-21-31(23)33)32(24-12-17-29(18-13-24)34-27-8-4-2-5-9-27)25-14-19-30(20-15-25)35-28-10-6-3-7-11-28/h2-22,34H,33H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBLFVSANTXZPEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2