Fontos dokumentumok
B6008
Ponceau BS
Dye content ~60 %, Powder
Szinonimák:
Acid Red 66, Biebrich scarlet WS, Biebrich scarlet sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ponceau BS, Dye content ≥55 %
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥55%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
red to brown
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
H2O: >30 mg/mL
εmax
≥19000 at 510 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-20-12-5-14-3-1-2-4-18(14)22(20)26-25-19-11-8-16(13-21(19)35(31,32)33)24-23-15-6-9-17(10-7-15)34(28,29)30;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVAVKBBTPWYADW-RVTJCSDESA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3