Fontos dokumentumok
79690
Phosphotungstic acid hydrate
for microscopy
Szinonimák:
Tungstophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.002% total nitrogen (N)
veszteség
≤15% loss on drying
pH
2 (20 °C)
mp
~95 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]OCCN
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Phosphotungstic acid doped ormosil hybrid networks
- Niobia supported phosphotungstic acid (PTA) catalysts
- Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles /phosphotungstic acid (HPW) films.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?