Fontos dokumentumok
1.03861
Supelco
Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Fe · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-843-4
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98.0% (manganometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
1600 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥98.0% (manganometric)
Forma
solid
hatékonyság
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
1600 g/L
sűrűség
1.93 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
900 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Fe](Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Kapcsolódás
Replaces: FX0250; FX0250-2
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash