Merck
487643
Sigma-Aldrich
Sodium isovalerate-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
3-Methylbutyric acid-1-13C sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH213CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
mp
224-226 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].CC(C)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na/c1-4(2)3-5(6)7;/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i5+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJZAWYXASMCCLB-LJJZSEGWSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)