Merck
77981
Millipore
CT Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Cefixim Tellurite Supplement, Tellurite Cefixim Supplement
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Escherichia coli
coliforms
Alkalmazás
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Escherichia coli 0157.
Komponensek
(one vial sufficient for 500 mL medium) Potassium tellurite 1.25 mg, Cefixime 0.025 mg
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)