253898
tert-Butyl ethyl ether
99%
Szinonimák:
2-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
155 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1.2 g/100g at 20 °C(lit.)
sűrűség
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?