Fontos dokumentumok
18493
MUG Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide Supplement, MUGlcU
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli
coliforms
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Alkalmazás
Komponensek
4-Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide (MUG) 50.0 mg
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?