Merck
79894
Millipore
MKTTn Novobiocin Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Supplement, Novobiocin Selective Supplement
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Salmonella spp.
Alkalmazás
Supplement recommended for selective enrichment and isolation of Salmonellae.
Analízis megjegyzés
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Novobiocin 40.00mg
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)