Fontos dokumentumok
51463
Urea Broth
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
dipotassium hydrogen phosphate, 9.5 g/L
phenol red, 0.01 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 9.1 g/L
urea, 20 g/L
yeast extract, 0.1 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective and identification for Enterobacter spp.
nonselective and identification for Escherichia coli
nonselective and identification for Klebsiella spp.
nonselective and identification for Proteus spp.
nonselective and identification for Salmonella spp.
nonselective and identification for coliforms
nonselective and identification for enterobacteriaceae
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.