Fontos dokumentumok
74303
Legionella Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
BCYE Agar without L-cysteine, Base
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 13 g/L
charcoal activated, 2 g/L
yeast extract, 10 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.9±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective for Legionella spp.
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?