Merck
61025
Millipore
Legionella (GVPC) Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Legionella spp.
Komponensek
(per vial, sufficient for 490 ml medium)
Glycine 1.5 g
Vancomycin hydrochloride 0.5 mg
Polymyxin B sulphate 39600 IU
Cycloheximide 40 mg
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)