Merck
43753
Millipore
Legionella BCYE Supplement without L-cysteine
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
Ügynökség
according to ISO 11731:2017
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Legionella spp.
Alkalmazás
A chemical enrichment supplement without L-Cysteine for presumptive identification of Legionella species.
Komponensek
(per vial, sufficient for 450 ml medium)
ACES Buffer/Potassium hydroxide 5g
Ferric pyrophosphate, soluble 0.125g
α-Ketoglutarate 0.5g
Distilled water 50ml
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)