Fontos dokumentumok
C8145
Cefsulodin sodium salt hydrate
third-generation cephalosporin antibiotic
Szinonimák:
7-(D-α-Sulfophenylacetamido)ceph-3-em-3-(4′-carbamoylpyridinium)methyl-4-carboxylate sodium salt
Forma
powder or crystals
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@@H](c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C3=O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H20N4O8S2.Na/c23-18(27)13-6-8-25(9-7-13)10-14-11-35-21-15(20(29)26(21)16(14)22(30)31)24-19(28)17(36(32,33)34)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15,17,21H,10-11H2,(H4-,23,24,27,28,30,31,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,17-,21-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REACMANCWHKJSM-DWBVFMGKSA-M
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)