Fontos dokumentumok
P0677
Potassium tellurite
≥90%
Szinonimák:
Dipotassium tellurite, Potassium tellurate, Potassium tellurium oxide
Teszt
≥90%
Forma
powder
SMILES string
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?