Fontos dokumentumok
77367
ElectroGreen® (−)-Ethyl L-lactate
photoresist grade, ≥99.0%
Szinonimák:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
product name
(−)-Ethyl L-lactate, photoresist grade, ≥99.0%
grade
photoresist grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
Teszt
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −10.5±1°, neat
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
1.5 %, 100 °F
szennyeződések
≤0.1% water
párolgási maradék
<0.01%
törésmutató
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.01 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.03 mg/kg
Ni: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
128.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?