Fontos dokumentumok
16254
Thymol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Szinonimák:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 64 °C)
Minőségi szint
Teszt
99-101%
Forma
solid
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
szennyeződések
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
48-51 °C
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- the effect of thymol on the viability of Bacillus cereus.
- its effect on growth and production of citrinin from Penicillium citrinum.
- the effect of thymol on insect and human γ-aminobutyric acid (GABA) receptors.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells