Merck
E34102
Sigma-Aldrich
(−)-Ethyl L-lactate
98%
Szinonimák:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.13
Beilstein:
1720839
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
Teszt
98%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]14/D −10°, neat
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
1.5 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.4130 (lit.)
pH
4 (20 °C, 50 g/L)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
1.042 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
Ethyl lactate is an economically viable green solvent used in organic synthesis. It is generally employed in organic reactions like multi-component reactions, cycloaddition reaction, asymmetric induction, photochemical synthesis, and ligand-free coupling reactions, etc.
Alkalmazás
(−)-Ethyl L-lactate can be used in the preparation of:
  • (R)-(+)-2-methyloxirane.
  • (S)-2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propanal, a key intermediate for the synthesis of maltepolides.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
128.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ethyl lactate as a green solvent: a promising bio-compatible media for organic synthesis
Paul S, et al.
Current Green Chemistry, 3(1), 111-118 (2016)
Ethyl lactate as a tunable solvent for the synthesis of aryl aldimines
Bennett J, et al.
Green Chemistry, 11(2), 166-168 (2009)
A facile approach for the synthesis of C13-C24 fragments of maltepolides A, C and D
Rao, P Sankara and Srihari, P
Organic & Biomolecular Chemistry, 14(40), 9629-9638 (2016)
Shuke Xiao et al.
eLife, 8 (2019-10-28)
Odorant binding proteins (Obps) are expressed at extremely high levels in the antennae of insects, and have long been believed essential for carrying hydrophobic odorants to odor receptors. Previously we found that when one functional type of olfactory sensillum in
Stereocontrolled total synthesis of the macrocyclic lactone (-)-aspicilin.
Waanders PP, et al.
Tetrahedron Letters, 28(21), 2409-2412 (1987)