Fontos dokumentumok
08996
(−)-Ethyl L-lactate
analytical standard
Szinonimák:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
optikai aktivitás
[α]/D 10.5±1° (neat)
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
1.5 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.410-1.420
n20/D 1.4130 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
128.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?