1.09639
Ethyl(-)-L-lactate
EMPLURA®
Szinonimák:
Ethyl(-)-L-lactate, L(-)-Lactic acid ethyl ester, (S)-(-)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.6 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.5-16.4 % (v/v)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
2.7 cSt(25 °C)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 53 °C
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
O[C@@H](C)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
128.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53.8 °C - closed cup
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).