Fontos dokumentumok
230340
(−)-Methyl L-lactate
98%, optical purity ee: 97% (GLC)
Szinonimák:
Methyl (S)-(−)-lactate
Teszt
98%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]18/D −8.1°, neat
optikai tisztaság
ee: 97% (GLC)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?