76462
Perchlorate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L perchlorate in water (nominal concentration)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1000 mg/L perchlorate in water (nominal concentration)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
A study has been conducted to develop an ion chromatography method that enables the simultaneous quantification of various inorganic anions, including perchlorate, in environmental media and biological samples, showcasing its versatility and importance in environmental and biochemical research.
(Delgado et al., 2021).
(Gubert et al., 2022).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg