Fontos dokumentumok
O0133
1-Octanesulfonic acid sodium salt
BioXtra
Szinonimák:
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate, n-octyl sulfate, sodium 1-octanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
molekulatömeg
216.27 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?