Fontos dokumentumok
74316
Sodium 1-nonanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
1-Nonanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
powder
minőség
LiChropur™
molekulatömeg
230.30 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.03
λ: 230 nm Amax: 0.02
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Sodium 1-nonanesulfonate may also be used as an ion-pair reagent in liquid chromatography analysis of guanidino compounds in serum using a porous graphite carbon column.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?