Merck
87578
Supelco
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
Tetra-decylammonium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
659.01
Beilstein:
5842649
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
powder
minőség
LiChropur
molekulatömeg
659.01 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
87-90 °C
λ
10 % in methanol
UV-elnyelés
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Ion-pairing reagents as mobile phase additives enable the separation of ionic and highly polar substances on reversed phase HPLC columns. The purity of mobile phase additives is a most important parameter to be considered for their successful application. Sigma-Aldrich has a broad-range of tailor-made reagents for anionic (quaternary ammonium and phosphonium salts) and cationic (alkanesulfonates) determinations. All mobile phase additives are subjected to rigorous testing with special emphasis on the needs of modern reversed phase HPLC:
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)