Fontos dokumentumok
75073
Sodium octyl sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Octyl sulfate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
crystals
minőség
LiChropur™
molekulatömeg
232.27 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- For the retention of catechols in reversed-phase high-performance liquid chromatography of catecholamines and their congeners.
- For the separation of asymmetric dimethylhydrazine (ADMH) and its decomposition products using ion-pair chromatography.
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?