Fontos dokumentumok
1.18307
Supelco
Octane-1-sulfonic acid sodium salt
for ion pair chromatography LiChropur
Szinonimák:
Octane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17NaO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
226-195-4
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
solid
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
veszteség
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
áteresztőképesség
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
térfogatsúly
345 kg/m3
alkalmasság
passes test for identity (IR)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Octane-1-sulfonic acid sodium salt is a commonly used ion-pair reagent in ion-pair chromatography. ​Adding octane-1-sulfonic acid sodium salt to the mobile phase in chromatography can help enhance chromatographic separation by modifying the polarity gap between analytes.
Alkalmazás
Octane-1-sulfonicacid sodium salt can be used as a mobile phase component in Reverse-PhaseHigh-Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC) to facilitate the separation and quantification of amisulpride in the pharmaceutical tablet formulation.
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Development and validation of an ion-pair HPLC chromatography for simultaneous determination of lactone and carboxylate forms of SN-38 in nanoparticles
Ebrahimnejad P, et al.
Journal of food and drug analysis, 17(4), 8-8 (2009)
The effect of chromatographic conditions on the separation of selected alkaloids in RP-HPTLC
Petruczynik A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 43(4), 183-194 (2005)
Analytical method development and its validation for estimation of amisulpride by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC)
Gupta P, et al.
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 4, 542-549 (2013)