Merck
04229
Supelco
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate
traceable to primary standards (LGC)
Szinonimák:
Sodium methanesulfonate, Methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.09
Beilstein:
3915209
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
[Na+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Mettler-Toledo calibration substance ME 30130610, sodium methanesulfonate is an analytical standard, suitable for the regular calibration of Mettler-Toledo melting point instrument. The melting point valueequals a mean of 6 to 12 measurements with aMettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated withprimary standards. The melting point is validated by Capillary method according to European Pharmacopeia (2.2.14.)
Alkalmazás
Sodium methanesulfonate Mettler-Toledo calibration substance ME 30130610 is used to calibrate Mettler-Toledo melting point instruments.
Tulajdonságok és előnyök
  • Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC)
  • Melting point measured in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point analyses, respectively
  • Provided with certificates of analysis and safety data sheet
  • A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)