Fontos dokumentumok
P8810
Phytic acid sodium salt hydrate
from rice
Szinonimák:
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol hexakisphosphate, Inositol hexaphosphoric acid, InsP6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rice
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Sodium (Na), ≥5 mol/mol
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
Ca: ≤2%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3