Fontos dokumentumok
1.02968
Supelco
Neocuproine
GR for analysis
Szinonimák:
Neocuproine, 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
207-601-9
NACRES:
NA.21
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
specifikus analit(ok)
cyanide
technika/technikák
photometry: suitable
mp
159-164 °C
térfogatsúly
280 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
n1c2c3nc(ccc3ccc2ccc1C)C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting point: 159 - 164 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3