Fontos dokumentumok
51560
Heptacosane
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
n-Heptacosane
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.0% (GC)
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
58-60 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)