Fontos dokumentumok
190284
3-Phenoxybenzyl alcohol
98%
Szinonimák:
(3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, m-Phenoxybenzyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.1 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.591 (lit.)
bp
135-140 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenoxy
SMILES string
OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
588.2 °F
Lobbanási pont (C)
309 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?