Merck
63661
Supelco
(+)-Menthofuran
analytical standard
Szinonimák:
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, (R)-3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
Beilstein:
2729
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D +100±2°, neat
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.484
bp
204-206 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGWKXXYGDYYFJU-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
(+)-Menthofuran is a metabolite of pulegone, found in mint plants, which is basically produced from (+)–pulegone by menthofuran synthase enzyme, under certain conditions of stress like low sunlight, limited moisture and nutrient deficiencies.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Council of Europe
Chemically-defined Flavouring Substances (2000)
Rahman-U-A
Studies in Natural Products Chemistry, Volume 37, 37 (2012)
(R)-(+)-Menthofuran is a potent, mechanism-based inactivator of human liver cytochrome P450 2A6
Khojasteh - Bakht.CS
Drug Metabolism and Disposition, 26(7), 701-704 (1998)
S Cyrus Khojasteh et al.
Chemical research in toxicology, 23(11), 1824-1832 (2010-10-16)
Menthofuran is a monoterpene present in mint plants that is oxidized by mammalian cytochrome P450 (CYP) to hepatotoxic metabolites. Evidence has been presented that p-cresol and other unusual oxidative products are metabolites of menthofuran in rats and that p-cresol may
Maria De Lucia et al.
The Journal of organic chemistry, 72(26), 10123-10129 (2007-11-30)
The reaction chemistry of menthofuran (1), a toxic furan terpenoid from various mint oils, with nitric acid and nitrous acid has been investigated. Treatment of 1 with nitric acid afforded a 1:1 mixture of the bisfuran derivatives 5 and 6