Merck
59770
Supelco
(−)-Isopulegol
analytical standard
Szinonimák:
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
Beilstein:
1906573
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D −22±0.5°, neat
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.472
bp
212 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Általános leírás
(−)-Isopulegol belongs to the class of terpene compounds occuring in various plant species.
Alkalmazás
(−)-Isopulegol may be used as an analytical reference standard for the determination of (−)-isopulegol in:
  • Complex commercial sample matrices by gas chromatography coupled to vacuum ultraviolet detector (GC-VUV).
  • Mentha piperita and M. arvensis essential oils by enantioselective GC.
  • Urine samples by high performance liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Monoterpenoid chiral building block, hydroboration to a 1,4-diol
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
[The metabolic products of microorganisms. Boromycin].
R Hütter et al.
Helvetica chimica acta, 50(6), 1533-1539 (1967-01-01)
Y. Imakura et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 372-372 (1988)
C.W. Jefford et al.
Organic Syntheses, 71, 207-207 (1993)
Analysis of terpenes and turpentines using gas chromatography with vacuum ultraviolet detection.
Qiu C, et al.
Journal of Separation Science, 40(4), 869-877 (2017)
Enantioselective gas chromatography in flavor and fragrance analysis: strategies for the identification of known and unknown plant volatiles.
Konig WA and Hochmuth DH
Journal of Chromatographic Science, 42(8), 423-439 (2004)