Merck
63660
Supelco
(−)-Menthol
analytical standard
Szinonimák:
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
Beilstein:
1902293
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D −50±1°, c = 10% in ethanol
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~43 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Általános leírás
(-)-Menthol is a cyclic terpene alcohol that occurs in mentha species.It is responsible for their distinctive odor and flavor.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Important resolving agent for acids, recent applications include; Crystallization-induced asymmetric transformation of malonates ; Chiral auxiliary
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Menthol: a refreshing look at this ancient compound
Patel T, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 57(5), 873-878 (2007)
G. Solladie et al.
Synthesis, 173-173 (1987)
M. Ihara et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 9-9 (1988)
J.-M. Brunel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7313-7313 (1993)
N. Katagiri et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 227-227 (1988)