Merck
62139
Sigma-Aldrich
(−)-Linalool
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
Beilstein:
1721487
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D −18±3°, neat
törésmutató
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Általános leírás
(-)-Linalool is a monoterpene compound mainly found in many essential oils. It shows anti-nociceptive and anti-inflammatory activity.
Alkalmazás
(-)-Linalool can be used as a reactant in:
  • The enantioselective preparation of ophiobolin sesterterpene via diastereoselective reductive radical cascade cyclization.
  • The total synthesis of (-)-5,6-dihydrocineromycin B via (-)-linalool O-triethylsilyl ether.;
  • The total synthesis of pladienolide B analog.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
166.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nan Zhang et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 23(14), 1727-1734 (2016-12-04)
Essential oil from Cananga odorata (ylang-ylang essential oil, YYO) is usually used in reducing blood pressure, improving cognitive functioning in aromatherapy in human. Few reports showed its effect on anxiety behaviors. To investigate the anxiolytic effects of YYO exposure on
Synthesis of a pladienolide B analogue with the fully functionalized core structure
Mu?ller S, et al.
Organic Letters, 13(15), 3940-3943 (2011)
Amy L Parachnowitsch et al.
Plant signaling & behavior, 8(1), e22704-e22704 (2012-12-12)
Natural selection is thought to have shaped the evolution of floral scent; however, unlike other floral characters, we have a rudimentary knowledge of how phenotypic selection acts on scent. We found that floral scent was under stronger selection than corolla
(-)-Linalool produces antinociception in two experimental models of pain.
Peana AT, et al.
European Journal of Pharmacology, 460(1), 37-41 (2003)
Enantioselective synthesis of an ophiobolin sesterterpene via a programmed radical cascade
Brill ZG, et al.
Science (New York, N.Y.), 352(6289), 1078-1082 (2016)