63184
5-Maleimido-eosin
for fluorescence, ≥93% (HPLC)
Szinonimák:
EMA, Eosin-5-maleimide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
fluoreszcencia
λex 524 nm; λem 545 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1Br
InChI
1S/C24H9Br4NO7/c25-13-6-11-21(17(27)19(13)32)35-22-12(7-14(26)20(33)18(22)28)24(11)10-2-1-8(5-9(10)23(34)36-24)29-15(30)3-4-16(29)31/h1-7,32-33H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRCLWXRIEYQTAV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?