Fontos dokumentumok
E4009
Eosin Y
Dye content ~99%, Powder
Szinonimák:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
About This Item
Javasolt termékek
product name
Eosin Y, Dye content ~99 %
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ~99%
szín
light red to red/pink
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to determine the location of the brain sections
- for staining of fixed liver tissue
- for histological examination of brain sections from the dorsal hippocampus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?