E4382
Eosin Y disodium salt
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, D&C;Red No. 22, Eosin yellowish
About This Item
Javasolt termékek
product name
Eosin Y disodium salt, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥90%
technika/technikák
titration: suitable
szín
brown
pH
6.55 (29 °C, 84 °F)
mp
255 — 270 °C (491 - 518 °F at 977.9 hPa)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
sűrűség
1.018 g/cm3
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.