Fontos dokumentumok
01409
Lithium potassium acetyl phosphate
purum p.a., substrate (for phosphotransacetylase), ≥97.0% (NT)
Szinonimák:
Acetyl phosphate lithium potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
substrate (for phosphotransacetylase)
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (NT)
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)