Fontos dokumentumok
443271
Dodecenylsuccinic anhydride, mixture of isomers
technical grade, 90%
Szinonimák:
DDSA
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
150 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize modified chitosan hydrogels useful for the sustained local delivery of drugs. This modification enhances the hydrophobicity of chitosan, allowing it to better encapsulate and retain hydrophobic drugs.
- To prepare high-performance Arabinoglucuronoxylan (AGX)-based biosurfactants using rapid homogeneous esterification reactions. These surfactants can be used for oily sludge remediation and oil recovery.
- As a hardener for curing thermosetting epoxy resins used in various fields such as paints, corrosion protective coatings, adhesives, and electrical circuits.
- As a modifying agent to prepare collagen hydrogels to fabricate skin wound dressings.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?