Fontos dokumentumok
63177
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
6-Maleimidocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(ε-Maleimidocaproyloxy)succinimide, N-Succinimidyl 6-maleimidocaproate, EMCS
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
mp
67-73 °C
70-73 °C (lit.)
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?