Merck
901699
Sigma-Aldrich
3-Mercaptopropanyl-N-hydroxysuccinimide ester
>95%
Szinonimák:
NHS ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H9NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.23
Teszt
>95%
form
solid or liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
szín
colorless to yellow
funkcionális csoport
NHS ester
thiol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
SCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C7H9NO4S/c9-5-1-2-6(10)8(5)12-7(11)3-4-13/h13H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTBOEPMMEANMPS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Mercaptopropanyl-N-hydroxysuccinimide ester is an aliphatic, heterobifunctional crosslinking reagent. Due to the functional groups, this material can be used in a multitude of applications, such as the synthesis of protien-polymer conjugates and the synthesis of functionalized quantum dots. In addition to use as a crosslinking agent, this material can also be used to install functional groups post-polymerization. The terminal N-hydroxysuccinimide (NHS) ester can react with amines while the terminal thiol can react with thiols, alkenes, and alkynes. The free thiol can also be used to form self-assembled monolayers (SAMs) on gold surfaces.
3-Mercaptopropanyl-N-hydroxysuccinimide ester can be used in the synthesis of diaminobutane (DAB) based dendrimers for the formation of an ultrafiltration membrane for the removal of heavy metals.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
110.0 °F
Lobbanási pont (C)
43.33 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inclusion of thiol DAB dendrimer/CdSe quantum dots based in a membrane structure: Surface and bulk membrane modification
Algarra M, et al.
Electrochimica Acta, 89, 652-659 (2013)
Characterization of an engineered cellulose based membrane by thiol dendrimer for heavy metals removal
Algarra M, et al.
Chemical Engineering Journal, 253, 472-477 (2014)