Merck
712582
Sigma-Aldrich
O-[N-(3-Maleimidopropionyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]triethylene glycol
≥90% (NMR)
Szinonimák:
N-[15-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl]-2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-propanamide, monodisperse Mal-PEG4-NHS-ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H31N3O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
513.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90% (NMR)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (NMR)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
NHS ester
maleimide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.