8.14353
Potassium hydroxide (powder)
for synthesis
Szinonimák:
Potassium hydroxide, Potash caustic, Caustic potash
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 719 °C)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
oldhatóság
1130 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- In the activation of carbon samples.
- To synthesize K+ doped ZnO microcrystals applicable in the photocatalytic degradation of organic pollutants.
- As a base to synthesize the monomer, 4-bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)aniline by the reaction of bis(4-bromophenyl) amine and 1-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)-2-bromoethane.
Analízis megjegyzés
Potassiumcarbonate (K₂CO₃) (acidimetric): ≤ 1.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1